Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99%
Artikelnummer. 10656572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656572 250 mL Glasflaske 250ml
10194470 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172262500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-89-7
Molekylær formel C4H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 124.56
MDL nummer MFCD00002870
InChI nøgle LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC navn 2-(2-chlorethoxy)ethanol
SMIL OCCOCCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 180°C to 185°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4519 to 1.4539
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 467
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with ethyl alcohol and diethyl ether
Formel vægt 124.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.