Få mere at vide
2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30137411
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137411 100 mg
30010669 10 mg
30010909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC385428100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19094-75-8
Molekylær formel C9H9O3Cl
Molekylvægt (g/mol) 200.61
Synonym 2-Chloro-6-methylphenoxyacetic Acid, 2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid, (2-chloro-6-methylphenoxy)- (9CI), Acetic acid, [(6-chloro-o-tolyl)oxy]- (8CI), (2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic acid, (2-Methyl-6-chlorophenoxy)acetic acid, (6-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid, NSC 190539
IUPAC navn 2-(2-chloro-6-methylphenoxy)acetic acid
SMIL Cc1cccc(Cl)c1OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-3-2-4-7(10)9(6)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 200.024