Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 11984721
Brand: Thermo Scientific Acros 149710100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-34-5
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.23
InChI nøgle OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
SMIL CCCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -68.0°C
Tæthed 0.9550g/mL
Kogepunkt 231.0°C
Flammepunkt 100°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4310 to 1.4330
Mængde 10 L
Beilstein 01,IV,2394
Merck Index 15,3133
Specifik vægtfylde 0.955
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viskositet 6.16 mPa.s (20°C)
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol