Få mere at vide
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 99+%
Artikelnummer. 10775041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10775041 1 L Glasflaske 1 L
10763144 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11984721 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10775041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 DKK
    299.65 DKK / 1 L
    Spare 44.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-34-5
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.23
InChI nøgle OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
SMIL CCCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -68,0 °C
Tæthed 0.9550g/mL
Kogepunkt 231,0 °C
Flammepunkt 100 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
Mængde 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Merck Index 15,3133
Specifik vægtfylde 0.955
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med olier, blandet med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 6,16 mPa (20 °C)
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol