Få mere at vide
2-(2-Bromphenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432684
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432684 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10432684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46210DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromophenyl)furan
CAS 38527-58-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H7BrO
MDL nummer MFCD08435878
Mængde 1 g
Synonym 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl
InChI nøgle YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)Br
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 223.069
PubChem CID 11615504
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%