Få mere at vide
2-[2-(brommethyl)phenyl]thiophen,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279222
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10279222 1 g 1g
10035852 250 mg 250mg
10112804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35508DA
Kemiske identifikatorer
CAS 791078-04-1
Molekylær formel C11H9BrS
Molekylvægt (g/mol) 253.157
MDL nummer MFCD07368537
InChI nøgle IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060555
IUPAC navn 2-[2-(brommethyl)phenyl]thiophen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl
Formel vægt 253.16
Procent renhed 95%