Få mere at vide
2-[2-(brommethyl)phenyl]thiophen,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl |
| Formel vægt | 253.16 |
| Procent renhed | 95% |