Få mere at vide
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane, 95%, stab. with silver
Artikelnummer. 11410303
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410303 10 g 10g
11420303 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11441.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt, dioxolaner, acetaler, ketaler, byggesten, kemisk syntese, organiske byggesten og oxygenforbindelser. 1,1-(ethylendioxy)-3-brompropan anvendes til syntese af EGFR-hæmmere. Anvendes også til syntese af oralt aktive midler til cancer og celleproliferation med quinolinsubstrukturer. Det bruges også som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt, dioxolaner, acetaler, ketaler, byggesten, kemisk syntese, organiske byggesten og oxygenforbindelser. 1,1-(ethylendioxy)-3-brompropan anvendes til syntese af EGFR-hæmmere. Anvendes også til syntese af oralt aktive midler til cancer og celleproliferation med quinolinsubstrukturer. Det bruges også som smagsstof.
Opløselighed Det er ikke
blandbart med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Lysfølsom. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18742-02-4
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00003216
InChI nøgle GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
IUPAC navn 2-(2-bromethyl)-1,3-dioxolan
SMIL BrCCC1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Navn note Stabilized with silver
Tæthed 1.512
Kogepunkt 68°C to 70°C (8 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 103516
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation It is immiscible with water.
Formel vægt 181.04
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane