Få mere at vide
2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15209736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15209736 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15209736 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3292-77-1
Molekylær formel C5H4BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 206.06
MDL nummer MFCD06411540
InChI nøgle AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC navn 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
SMIL BrCC(=O)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Bromoacetyl)thiazole
Smeltepunkt 52.0°C to 55.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 206.06
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.