Få mere at vide
2,2'-bis(trifluormethyl)benzidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077685 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15575976
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 457570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 341-58-2 | C14H10F6N2 | 320.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341-58-2
Molekylær formel C14H10F6N2
Molekylvægt (g/mol) 320.24
MDL nummer MFCD00190155
InChI nøgle NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bis trifluoromethyl benzidine, 2,2'-bis trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-amino-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-bis-trifluoromethyl-biphenyl-4,4'-diamine, tfmb, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-diamino-2,2'-bis trifluoromethyl biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 2,2'-bis trifluoromethyl, 4-4-azanyl-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 629349
IUPAC navn 4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL NC1=CC(=C(C=C1)C1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Smeltepunkt 183.0°C to 184.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 320.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.