Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine |
| Smeltepunkt | 183,0 °C til 184,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 320.24 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.