Få mere at vide
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidin, 97%
Artikelnummer. 15585976 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585976 5 g 5g
15575976 1 g 1g
15595976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15585976 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457570050
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 341-58-2 | C14H10F6N2 | 320,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341-58-2
Molekylær formel C14H10F6N2
Molekylvægt (g/mol) 320.24
MDL nummer MFCD00190155
InChI nøgle NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bis trifluoromethyl benzidine, 2,2'-bis trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-amino-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-bis-trifluoromethyl-biphenyl-4,4'-diamine, tfmb, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-diamino-2,2'-bis trifluoromethyl biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 2,2'-bis trifluoromethyl, 4-4-azanyl-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 629349
IUPAC navn 4-[4-amino-2-(trifluormethyl)phenyl]-3-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC(=C(C=C1)C1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Smeltepunkt 183.0°C to 184.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 320.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.