Få mere at vide
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl, 98%
Artikelnummer. 15434067
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434067 250 mg 250mg
15414067 1 g 1g
15424067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31306.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84783-64-2 | C36H28P2 | 522.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84783-64-2
Molekylær formel C36H28P2
Molekylvægt (g/mol) 522.57
MDL nummer MFCD03094574
InChI nøgle GRTJBNJOHNTQBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-biphenyl, 2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl, biphep, 2-2-diphenylphosphanylphenyl phenyl-diphenyl-phosphane, dpbp, 2'-diphenylphosphanyl-1,1'-biphenyl-2-yl diphenylphosphane, pubchem9102, acmc-209pwq, 2,2'-bis diphenylphosphino-biphenyl, ar-2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl
PubChem CID 2734940
IUPAC navn [2-(2-diphenylphosphanylphenyl)phenyl]-diphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Smeltepunkt 211°C to 215°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 522.57
Procent renhed 98%