Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 280.0°C to 285.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | ((C6H5)2PC10H2)2 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (#1)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.