Få mere at vide
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binafthyl, 97+%
Artikelnummer. 11316669
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316669 25 g 25g
11306669 5 g 5g
11326669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26226.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622,69 g/mol
(± )-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl spiller en væsentlig rolle i den organiske syntese af enantioselektive transformationer katalyseret af komplekserne af ruthenium, rhodium og palladium. Det anvendes også i palladium-katalyseret arylamin-kobling ved fremstilling af demethylthiocholchiner. Det bruges sammen med Cu(II) til at katalysere tilsætningen af arylsulfonamider til styrener og olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-2,2′ -bis(diphenylphosphino)-1,1′ -binaphthyl spiller en væsentlig rolle i den organiske syntese af enantioselektive transformationer katalyseret af komplekserne af ruthenium, rhodium og palladium. Det anvendes også i palladium-katalyseret arylamin-kobling ved fremstilling af demethylthiocholchiner. Det bruges sammen med Cu(II) til at katalysere tilsætningen af arylsulfonamider til styrener og olefiner.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, benzen og dichlormethan. Lidt opløseligt i ether, methanol og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98327-87-8
Molekylær formel C44H32P2
Molekylvægt (g/mol) 622.69
MDL nummer MFCD00010805
InChI nøgle MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC navn [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 281 °C til 285 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5321443
Merck Index 14,1223
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, benzen og dichloromethan. Let opløselig i ether, methanol og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 622.69
Procent renhed 98%