Få mere at vide
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylfosfin)-1,1'-binafthyl, 98%
Artikelnummer. 15437705
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437705 250 mg 250mg
11446490 1 g 1g
11456490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27585.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 153305-67-0 | C48H40P2 | 678,796 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153305-67-0
Molekylær formel C48H40P2
Molekylvægt (g/mol) 678.796
MDL nummer MFCD01311709
InChI nøgle IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC navn [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]nafthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)fosfan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 267 °C til 271 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 678.79
Procent renhed 98%