missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol, TRC

Artikelnummer. 30012434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012434 250 mg
30009944 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB447360250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142648-65-5
Molekylær formel C15 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 244.28
Synonym 4-Hydroxy-β-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-benzeneethanol
IUPAC navn 4-[2-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol
SMIL CC(CO)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O3/c1-15(10-16,11-2-6-13(17)7-3-11)12-4-8-14(18)9-5-12/h2-9,16-18H,10H2,1H3
Formel vægt 244.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.