Få mere at vide
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propanol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-15(10-16,11-2-6-13(17)7-3-11)12-4-8-14(18)9-5-12/h2-9,16-18H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 244.1099 |