Få mere at vide
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan, TRC
Artikelnummer. 17949819
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949819 1 g
18000510 25 g
18092800 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4472901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1478-61-1
Molekylær formel C15 H10 F6 O2
Molekylvægt (g/mol) 336.23
Synonym Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]di- (8CI), 4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol], 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-(4-Hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)perfluoropropane, 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bisphenol, 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, AF 50, BIS-AF, BIS-AF(H), Biphenol AF, Bisphenol AE, Bisphenol AF, Cheminox BAF, Curative 30, GP 21, Hexafluorobisphenol A, Hexafluorodiphenylolpropane, Hexafluoroisopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 152522
IUPAC navn 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol AF
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
Formel vægt 336.0585