missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl3O2/c15-14(16,17)13(9-1-5-11(18)6-2-9)10-3-7-12(19)8-4-10/h1-8,13,18-19H |
| Formel vægt | 315.9825 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?