Få mere at vide
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 98%
Artikelnummer. 15471178
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471178 25 g 25g
15481178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55057.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410.517 g/mol
Det anvendes i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i den farmaceutiske industri
.
Opløselighed
Meget svagt opløselig i vand. Opløselig i acetone, Dimethylsulfoxid (DMSO).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13080-86-9
Molekylær formel C27H26N2O2
Molekylvægt (g/mol) 410.517
MDL nummer MFCD00039152
InChI nøgle KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
IUPAC navn 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]anilin
SMIL CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formel vægt 410.52
Procent renhed 98%