Få mere at vide
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -11°C |
| Tæthed | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 218°C to 224°C/1013 mbar |
| MDL nummer | MFCD00008181 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether, 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |