Få mere at vide
2-(2-aminoethoxy)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11379545
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379545 100 g 100g
11389545 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18897.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.35 DKK
    297.65 DKK / 100g
    Spare 33.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105,137 g/mol
2-(2-Aminoethoxy)ethanol bruges hovedsageligt i stripperopløsninger til applikationer inden for elektronik, til gasbehandling for at fjerne kuldioxid og hydrogensulfid og i kølemidler/smøremidler til metalbearbejdning. Andre anvendelser af aminoethoxyethanol (ADG) omfatter blandt andet plantebeskyttelsesmidler, overfladeaktive stoffer og farvestoffer. Det bruges også som et selektivt opløsningsmiddel til genvinding af aromater fra raffinaderistrømme og til fremstilling af skumstabilisatorer, befugtnings- og emulgeringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Aminoethoxy)ethanol anvendes hovedsageligt i stripperopløsninger til applikationer inden for elektronik, til gasbehandling for at fjerne kuldioxid og hydrogensulfid og i kølemidler/smøremidler til metalbearbejdning. Andre anvendelser af aminoethoxyethanol (ADG) omfatter blandt andet plantebeskyttelsesmidler, overfladeaktive stoffer og farvestoffer. Det bruges også som et selektivt opløsningsmiddel til genvinding af aromater fra raffinaderistrømme og til fremstilling af skumstabilisatorer, befugtnings- og emulgeringsmidler.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand, alkoholer og aromatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-06-6
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.137
MDL nummer MFCD00008181
InChI nøgle GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
IUPAC navn 2-(2-aminoethoxy)ethanol
SMIL C(COCCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 1.057
Kogepunkt 125°C to 131°C (23 mmHg)
Flammepunkt 127°C (260°F)
Brydningsindeks 1.457
Mængde 100 g
FN nummer UN3055
Beilstein 906728
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water,alcohols and aromatic hydrocarbons.
Formel vægt 105.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Aminoethoxy)ethanol