Få mere at vide
2-(2-aminoethoxy)ethanol, 98%
Artikelnummer. 10264700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10264700 100 mL Glasflaske 100ml
10519630 1 L Glasflaske 1 L
11965271 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10264700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103631000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 929-06-6 | C4H11NR.2 | 105,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-06-6
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
InChI nøgle GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
IUPAC navn 2-(2-aminoethoxy)ethanol
SMIL C(COCCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Smeltepunkt -12,5 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 218,0 °C til 224,0 °C
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4585 til 1,4605
Mængde 100 mL
Beilstein 04,III,642
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og aromatiske kulbrinter, praktisk talt ublandelig med alifatiske kulbrinter, samt ethylether
Formel vægt 105.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.