Få mere at vide
[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3 |
| Formel vægt | 344.1404 |