missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2,6-Dichlorophenyl)thioacetamide, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15423537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423537 250 mg 250mg
11386799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15423537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26746.MD
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17518-49-9
Molekylær formel C8H7Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 220.11
MDL nummer MFCD00052483
InChI nøgle FBAMANMRMUDYNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,6-dichlorophenyl ethanethioamide, 2-2,6-dichlorophenyl thioacetamide, maybridge1_008393, acmc-1bqj1, 2,6-dichlorobenzenethioacetamide, benzeneethanethioamide,2,6-dichloro, 1-amino-2-2,6-dichlorophenyl ethane-1-thione
PubChem CID 2743466
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorophenyl)ethanethioamide
SMIL NC(=S)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2,6-Dichlorophenyl)thioacetamide
Smeltepunkt 189°C to 191°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.12
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.