accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17518-49-9

ClSNH2Cl

CAS RN 17518-49-9

IUPAC Navn: 2-(2,6-dichlorophenyl)ethanethioamide
Synonymer: 2-(2,6-dichlorophenyl)ethanethioamide
Molekylvægt (g/mol): 220.11
Molekylformel: C8H7Cl2NS
InChi Key: FBAMANMRMUDYNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater