Få mere at vide
2,2,4-trimethylpentan, til HPLC, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Beskrivelse
C8H18, CAS-nummer-540-84-1, 2, 2, 4-trimethylpentan, 2,4,4-trimethylpentan, ch3 2chch2c ch3 3, i-octan, isobutyltrimethylethan, isobutyltrimethylmethan, isooctan, isopentan, 4-octan, 2, methyl unii-qab8f5669o, 2,5 l, 98 grader C, CHEBI:62805, farveløs, 114,23 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -107°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 98°C |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | Aluminium dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 51mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.51 mPaS at 22°C |
| Formel vægt | 114.23g/mol |