Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, Til analyse af pesticidrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7072110
Mængde:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 6
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15684230
Brand: Honeywell-Chromasolv 344991L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
Tæthed 0.692g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.06
Flammepunkt −12°C (10.4°F)
Tændingspunkt 745°F
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Damptryk 41 mmHg (21°C)
FN nummer UN1262
Beilstein 1696876
Formel vægt 114.23g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.