Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15644590
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15644590 4 x 2.5 L Pakke med 4
15604590 100 mL 100ml
15614590 1 L 1 L
15634590 2 L 2 L
15624590 2.5 L 2.5 L
15654590 4 x 2 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 15644590 Supplier Honeywell-Chromasolv Supplier No. 348624X2.5L
Solstice Chromasolv-kampagne
Brug rabatkode 27944
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Add to basket
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99 %
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107 °C
Navn note for HPLC
Tæthed 0,692 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.391
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Damptryk 41 mmHg (21 °C)
Beilstein 1696876
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Formel vægt 114,23 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.