Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15624590
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624590 2.5 L 2.5 L
15604590 100 mL 100ml
15614590 1 L 1 L
15634590 2 L 2 L
15654590 4 x 2 L Pakke med 4
15644590 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15624590 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348622.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    498.43 DKK / 2.5 L
    Spare 1316.57 DKK
    72% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107 °C
Navn note for HPLC
Tæthed 0,692 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.391
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Damptryk 41 mmHg (21 °C)
Beilstein 1696876
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Formel vægt 114,23 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane