Få mere at vide
2,2,4-trimethylpentan, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10614641 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10614641 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10614641 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8217.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt -107 °C
CAS 540-84-1
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0,692 g/cm³ (20 °C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -12 °C
Rester efter fordampning Max. 0,001%
Analyseprocentområde min. 99,0%
Molekylær formel C8H18
MDL nummer MFCD00008943
Kogepunkt 99,2 °C (1013 hPa)
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
Molekylvægt (g/mol) 114.23