Få mere at vide
Solstice 2,2,4-trimethylpentan
Artikelnummer. 15905620
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15905620 7 L 7 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15905620 Leverandør Solstice Leverandørnr. 322917L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
2,2,4-trimethylpentan, Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier.
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
pH Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt -107 °C
CAS 540-84-1
Farve Farveløs
Tæthed 0,69 g/cm3 (20 °C)
Mængde 7 L
Flammepunkt -12 °C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylær formel C8H18
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Damptryk 55 hPa (21 °C)
MDL nummer MFCD00008943
Viskositet Ingen data tilgængelige
FN nummer UN1262
Beilstein 1696876
Synonym Isooctane
Kogepunkt 99 °C (1,013 hPa)
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
Molekylvægt (g/mol) 114.23
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS