Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentan, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10591804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591804 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10414521 500 mL Glasflaske 500ml
10586412 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10591804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424560025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    992.55 DKK / 2.5 L
    Spare 32.45 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-84-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00008943
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -107,0 °C
Navn note Til analyse ACS
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6900g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −12 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3915
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.69
Titrerbar syre 0,0003 meq/g maks.
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viskositet 0,51 mPa (22 °C)
Beilstein 01, IV, 439
Merck Index 15, 5239
Kogepunkt 98,0 °C til 99,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, opløselig i benzen, toluen, xylen, kloroform, dmf, ether, ccl4 og cs2, blandet med acetone, opløselig i olier undtagen ricinusolie
Formel vægt 114.23
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.