Få mere at vide
Descripción
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Smeltepunkt | -107,0 °C |
| Absorbans | 1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand, 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand ved 0 nm, 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.02 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.4 max. at 200nm |
| CAS min % | 99.4 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Surhed | 0,0002 meq/g maks. |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.6900g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | -12 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.