Få mere at vide
2,2,4-Trimethylpentane, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15645880 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15645880 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15645880 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 590502.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Purum,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4-Trimethylpentane
CAS 540-84-1
Tæthed 0.692g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.06
Flammepunkt −12°C (10.4°F)
Tændingspunkt 745°F
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H18
Lineær formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
MDL nummer MFCD00008943
Damptryk 41mmHg (21°C)
FN nummer UN1262
Beilstein 1696876
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
InChI nøgle NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4-trimethylpentane
Molekylvægt (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formel vægt 114.23g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC)