Få mere at vide
2,2',4'-Trichloracetophenon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',4'-Trichloroacetophenone |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 957098 |
| Formel vægt | 223.49 |
| Procent renhed | 97% |