Få mere at vide
2,2',4'-Trichloroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11469792
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469792 25 g 25g
11479792 100 g 100g
11489792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469792 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10835.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4252-78-2 | C8H5Cl3O | 223.477 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4252-78-2
Molekylær formel C8H5Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 223.477
MDL nummer MFCD00000934
InChI nøgle VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
PubChem CID 20250
IUPAC navn 2-chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',4'-Trichloroacetophenone
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 957098
Formel vægt 223.49
Procent renhed 97%