missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 229.0925 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?