Få mere at vide
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397995
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397995 5 g 5g
11308005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08136.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-72-1
Molekylær formel C9H7Cl3O3
Molekylvægt (g/mol) 269.50
MDL nummer MFCD00002646
InChI nøgle ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenoprop, silvex, 2-2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid, double strength, fenormone, propon, color-set, aqua-vex, sta-fast, fruitone t
PubChem CID 7158
ChEBI CHEBI:34758
IUPAC navn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propanoic acid
SMIL CC(OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1985768
Formel vægt 269.51
Procent renhed 96%