Få mere at vide
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 98+%
Artikelnummer. 11403943
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11403943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10237.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon bruges som råmateriale til ultraviolette absorbere i kosmetik, plast, harpiks og gummi. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter og lysfølsomme materialer. Det bruges også som farmaceutisk adjuvans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2
′ ,4,4′ -Tetrahydroxybenzophenon bruges som råmateriale til ultraviolette absorbere i kosmetik, plast, harpiks og gummi. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter og lysfølsomme materialer. Det bruges også som farmaceutisk adjuvans.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-55-5
Molekylær formel C13H10O5
Molekylvægt (g/mol) 246.218
MDL nummer MFCD00002278
InChI nøgle WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
PubChem CID 8571
IUPAC navn bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Smeltepunkt 198°C to 203°C
Tæthed 1.216
Mængde 100 g
Beilstein 1914746
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 246.22
Procent renhed ≥98%