missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 100 (2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(8(15)3-6)18-12-9(16)4-7(14)5-10(12)17/h1-5H |
| Formel vægt | 559.6257 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?