Få mere at vide
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane, 98.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483802 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11483802 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11483802 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215732280
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS 4393-09-3
Farve Farveløs
Analyseprocentområde 98.3%
Molekylær formel C9H13NO2
Mængde 100 mL
Synonym 2,3-dimethoxybenzylamine, 2,3-dimethoxyphenyl methanamine, 1-2,3-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxy-benzylamine, 2,3-dimethoxy benzylamine, pubchem7399, 2,3-dimethoxybenzyl amine, acmc-2097fc
InChI nøgle LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)CN
IUPAC navn (2,3-dimethoxyphenyl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 167.21
PubChem CID 78106
Formel vægt 226.45
Fysisk form Væske