Få mere at vide
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl Ether (>80%)(Contains ~10% 2,2',4,4',5,5'-Hexabromomdiphenyl Ether), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 99 (2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl Ether) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H |
| Formel vægt | 559.6257 |