Få mere at vide
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 154 (2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl Ether) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)12(10(18)2-5)19-11-4-7(15)6(14)3-8(11)16/h1-4H |
| Formel vægt | 637.5362 |
| Procent renhed | >95% |