missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30133040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133040 100 mg
17934695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH290730100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68631-49-2
Molekylær formel C12 H4 Br6 O
Molekylvægt (g/mol) 643.58
Synonym Benzene, 1,1'-oxybis[2,4,5-tribromo-, 1,1'-Oxybis[2,4,5-tribromobenzene], 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 153, PBDE 153, PBDE No. 153
IUPAC navn 1,2,4-tribromo-5-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene
SMIL Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)cc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)11(3-7(5)15)19-12-4-8(16)6(14)2-10(12)18/h1-4H
Formel vægt 637.5362
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.