missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], TRC

Artikelnummer. 30427948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427948 250 mg
30424860 50 mg
30420211 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO858058250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1643354-27-1
Molekylær formel C32H30N4O8
Molekylvægt (g/mol) 598.6
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2,2'-[[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis- (ACI), 2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione] (ACI), 2,2'-[(2R,2'R)-[[4-(3-oxomorpholino)phenyl]azanediyl]bis(2-hydroxypropane-3,1-diyl)]bis(isoindoline-1,3-dione)
IUPAC navn 2-[(2R)-3-[N-[(2R)-3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-2-hydroxypropyl]-4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione
SMIL O=C1N(C2=CC=C(N(C[C@@H](O)CN(C(C3=C4C=CC=C3)=O)C4=O)C[C@@H](O)CN(C(C5=C6C=CC=C5)=O)C6=O)C=C2)CCOC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-[((4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino])bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl)]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione]
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C32H30N4O8/c37-22(17-35-29(40)24-5-1-2-6-25(24)30(35)41)15-33(20-9-11-21(12-10-20)34-13-14-44-19-28(34)39)16-23(38)18-36-31(42)26-7-3-4-8-27(26)32(36)43/h1-12,22-23,37-38H,13-19H2/t22-,23-/m1/s1
Formel vægt 598.2064
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.