CAS RN 1643354-27-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], TRC
CAS: 1643354-27-1 Molekylær formel: C32H30N4O8 Molekylvægt (g/mol): 598.6 Synonym: 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2,2'-[[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis- (ACI),2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione] (ACI),2,2'-[(2R,2'R)-[[4-(3-oxomorpholino)phenyl]azanediyl]bis(2-hydroxypropane-3,1-diyl)]bis(isoindoline-1,3-dione) IUPAC navn: 2-[(2R)-3-[N-[(2R)-3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-2-hydroxypropyl]-4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione SMIL: O=C1N(C2=CC=C(N(C[C@@H](O)CN(C(C3=C4C=CC=C3)=O)C4=O)C[C@@H](O)CN(C(C5=C6C=CC=C5)=O)C6=O)C=C2)CCOC1