Få mere at vide
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol, 95%
Artikelnummer. 11384056
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384056 5 g 5g
11374056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19186.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374-32-3 | C4H4F4O | 144.069 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-32-3
Molekylær formel C4H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 144.069
MDL nummer MFCD00190085
InChI nøgle FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
PubChem CID 2776621
IUPAC navn 2,2,3,3-tetrafluorcyclobutan-1-ol
SMIL C1C(C(C1(F)F)(F)F)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Tæthed 1.414
Kogepunkt 155°C to 157°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Brydningsindeks 1.368
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 2429286
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 144.07
Procent renhed 95%