missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30419158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419158 250 mg
30414888 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO184600250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 446255-39-6
Molekylær formel C12 H2 Br8 O
Molekylvægt (g/mol) 801.38
Synonym BDE 196
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)benzene
SMIL Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 196 (2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)12(11(20)8(3)17)21-6-2-4(14)7(16)10(19)9(6)18/h1-2H
Formel vægt 793.3573
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.